missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human FGF-21 Protein
Beschreibung
The Recombinant Human FGF-21 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human FGF-21 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MES, Na 2 SO 4 EDTA and DTT. |
| Gene ID (Entrez) | 26291 |
| Molecular Weight (g/mol) | 20.2 kDa |
| Name | FGF-21 |
| Quantity | 25 μg |
| Source | E. coli-derived human FGF-21 protein His29-Ser209,with a N-terminal 5-His tag |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugate | Unconjugated |
| Recombinant | Recombinant |
| Purity or Quality Grade | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?