missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Endoplasmic reticulum resident protein 44 Protein

Product Code. 16062331
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16062331

Brand: enQuireBio™ QP8042ec100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Endoplasmic reticulum resident protein 44, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Accession Number NP_055866.1
Gene ID (Entrez) 23071
Name Endoplasmic reticulum resident protein 44 Protein
Quantity 100 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol ERP44
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence EITSLDTENI DEILNNADVA LVNFYADWCR FSQMLHPIFE EASDVIKEEF PNENQVVFAR VDCDQHSDIA QRYRISKYPT LKLFRNGMMM KREYRGQRSV KALADYIRQQ KSDPIQEIRD LAEITTLDRS KRNIIGYFEQ KDSDNYRVFE RVANILHDDC AFLSAFGDVS KPERYSGDNI IYKPPGHSAP DMVYLGAMTN FDVTYNWIQD KCVPLVREIT FENGEELTEE GLPFLILFHM KEDTESLEIF QNEVARQLIS EKGTINFLHA DCDKFRHPLL HIQKTPADCP VIAIDSFRHM YVFGDFKDVL IPGKLKQFVF DLHSGKLHRE FHHGPDPTDT APGEQAQDVA SSPPESSFQK LAPSEYRYTL LRDRDEL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt