missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human E4F1 GST (N-Term) Protein

Product Code. 18329997 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18329997 25 μg 25µg
18380208 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18329997 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals™ missing translation for 'supplierNo' H00001877Q0125ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 1877
Molecular Weight (g/mol) M.W. (Theoretical): 36.74 kDa
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias E4F transcription factor 1p50E4F, E4FMGC99614, EC 6.3.2.-, p120E4F, Putative E3 ubiquitin-protein ligase E4F1, Transcription factor E4F, transcription factor E4F1
Gene Symbol E4F1
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein E4F1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.