missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Dishevelled-3 GST (N-Term) Protein

Artikelnummer. 18666710 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18666710 10 μg 10µg
18600451 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18666710 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. H00001857Q0110ug
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 1857
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 36.63 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias dishevelled 3 (homologous to Drosophila dsh), dishevelled, dsh homolog 3 (Drosophila), Dishevelled-3, DSH homolog 3, KIAA0208dishevelled-3, segment polarity protein dishevelled homolog DVL-3
Gene Symbol DVL3
Research Category Neuroscience, Wnt Signaling Pathway
Product Line Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Dishevelled-3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.