missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein

Product Code. 16065431
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16065431

Brand: enQuireBio™ QP8588ec10ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cyclophilin A / PPIA / CYPA, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifications

Accession Number NP_001287910.1
Gene ID (Entrez) 5478
Name Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol PPIA
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence VNPTVFFDIA VDGEPLGRVS FELFADKVPK TAENFRALST GEKGFGYKGS CFHRIIPGFM CQGGDFTRHN GTGGKSIYGE KFEDENFILK HTGPGILSMA NAGPNTNGSQ FFICTAKTEW LDGKHVVFGK VKEGMNIVEA MERFGSRNGK TSKKITIADC GQLE
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt