missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CENPM His Protein

Código de producto. 18321462
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
100 μg
20 μg
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100µg
10µg
20µg
250µg
50µg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18321462 20 μg 20µg
18356195 50 μg 50µg
18389603 250 μg 250µg
18379023 10 μg 10µg
18377013 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18321462 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP31511720UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentration 0.25 mg/ml
For Use With (Application) SDS-PAGE
Formulation 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol, 1mM DTT
Gene ID (Entrez) 79019
Molecular Weight (g/mol) M.W. Theoretical: 22.1 kDa
Quantity 20 μg
Storage Requirements Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias bK250D10.2, C22orf18PANE1MGC861, CENP-Mchromosome 22 open reading frame 18, centromere protein M, ICEN39, Interphase centromere complex protein 39, Pane1, proliferation associated nuclear element 1, Proliferation-associated nuclear element protein 1
Gene Symbol CENPM
Research Category DNA replication Transcription Translation and Splicing
Purity or Quality Grade >85%, by SDS-PAGE
Protein CENPM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.