missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Asprosin His Protein

Product Code. 18358366 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18358366 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18358366 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP318164

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Accession Number P35555
Concentration LYOPH
For Use With (Application) SDS-PAGE
Formulation Lyophilized from 0.2um-filtered solution in 50mM Tris-HCl (pH 8.2), 200mM NaCl
Gene ID (Entrez) 2200
Molecular Weight (g/mol) M.W. Theoretical: 18 kDa
Quantity 10 μg
Storage Requirements Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin Concentration <0.1 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Gene Alias FBN1, fibrillin 1
Gene Symbol FBN1
Reconstitution Reconstitute with 100 ul sterile water (After reconstitution: for 10 ug size: 0.1mg/ml)
Research Category Lipid and Metabolism
Purity or Quality Grade >95% pure by SDS-PAGE
Protein Asprosin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.