missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Dog Epididymal secretory protein E1 Protein

Código de producto. 16019900
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16019900

Marca: enQuireBio™ QP7631ec100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Epididymal secretory protein E1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Name Epididymal secretory protein E1 Protein
Quantity 100 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol NPC
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Dog
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence VHFKDCGSAV GVIKELNVNP CPAQPCKLHK GQSYSVNVTF TSNIPSQSSK AVVHGIVLGV AVPFPIPEAD GCKSGINCPI QKDKTYSYLN KLPVKNEYPS IKLVVQWMLL GDNNQHLFCW EIPVQIEG
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado