missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Reax Overhead Shakers for Bottles

Codice prodotto. 10633201 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Model:
Reax 20/8
Holds:
8 Bottles
Dimensione della confezione:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Model Holds Dimensione della confezione
10633201 Reax 20/8 8 Bottles Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10633201 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5412000800

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Easy and fast attachment of bottles. Heidolph Reax Overhead Shakers for Bottles Comes with attachment for 2L bottles.

  • Speed continuously adjustable from 1 to 16rpm
  • Also speed ranges of 0.5 - 8rpm and 2 - 32rpm available
  • Analog dial controls for rpm adjustment
  • Easy and fast attachment of bottles
  • Comes with attachment for 2L bottles
  • Attachment for bottle sizes of 0.5L and 1L available
  • Other vessels of 270mm height and max diameter of 136mm can be fixed with tension plate
  • Protection class IP 21
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Voltage 100/115/220/230 V
Holds 8 Bottles
Product Type Overhead Shaker
Model Reax 20/8
No. of Positions 8
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.