missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RCN2 Antibody (1A9), Novus Biologicals™

Code produit 18367149 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18367149 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18367149 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00005955M02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

RCN2 Monoclonal antibody specifically detects RCN2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen RCN2
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1A9
Conjugate Unconjugated
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH04892
Gene Alias Calcium-binding protein ERC-55, E6BPreticulocalbin 2, EF-hand calcium binding domain (endoplasmic reticulumcalcium-binding protein, 55kD), ERC-55, ERC55E6-binding protein, reticulocalbin 2, EF-hand calcium binding domain, reticulocalbin-2, TCBP49
Host Species Mouse
Immunogen RCN2 (AAH04892.1, 24 a.a. ~ 317 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. KAEELHYPLGERRSDYDREALLGVQEDVDEYVKLGHEEQQKRLQAIIKKIDLDSDGFLTESELSSWIQMSFKHYAMQEAKQQFVEYDKNSDDTVTWDEYNIQMYDRVIDFDENTALDDAEEESFRKLHLKDKKRFEKANQDSGPGLSLEEFIAFEHPEEVDYMTEFVIQEALEEHDKNGDGFVSLEEFLGDYRWDPTANEDPEWILVEKDRFVNDYDKDNDGRLDPQELLPWVVPNNQGIAQEEALHLIDEMDLNGDKKLSEEEILENPDLFLTSEATDYGRQLHDDYFYHDEL
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5955
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.