missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Antibody (423614) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30735793 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30735793 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30735793 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB34762CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Monoclonal antibody specifically detects RBP4/Retinol-Binding Protein 4 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RBP4/Retinol-Binding Protein 4
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 423614
Conjugate CoraFluor 1
Formulation PBS
Gene Alias interstitial, Plasma retinol-binding protein, retinol binding protein 4, plasma, retinol-binding protein 4, plasma
Host Species Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse RBP4/Retinol-Binding Protein 4, Glu19-Leu201, Accession # Q00724
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5950
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.