missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Rat Endocan/ESM-1 ELISA Kit (Colorimetric)

Product Code. 18674880 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Packungsgröße:
1 set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18674880

Marke: Novus Biologicals™ NBP268156

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kit (Colorimetric)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay Range 78.13 to 5000 pg/mL
Assay Sensitivity 46.88 pg/mL
Product Type ELISA Kit (Colorimetric)
Sample Type Serum, Plasma, Biological Fluids
Specificity This kit recognizes Rat ESM1 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat ESM1 and analogues was observed.
For Use With (Application) ELISA
Gene ID (Entrez) 11082
Gene Symbol ESM1
Quantity 1 Kit
Research Discipline Angiogenesis, Cancer
Storage Requirements Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Synonym endocan, endothelial cell-specific molecule 1, ESM-1
Target Rat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt