missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Rat CD8 beta (CAA27850.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Gene | CD8 beta |
| Accession Number | CAA27850.1 |
| Concentration | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 640 bp |
| Gene ID (Entrez) | 926 |
| Gene Alias | CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37), CD8 beta, CD8b, CD8b antigen, CD8b molecule, CD8B1, CD8B1P37, LEU2, LY3, LYT3, MGC119115, P37, T lymphocyte surface glycoprotein beta chain, T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Rat |
| Quantity | 10 μg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?