missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
F10 Rat anti-Mouse, Monoclonal Antibody, Abnova™
Rat monoclonal antibody raised against native F10.
Marca: Abnova MAB0286.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
| F10 | |
| Monoclonal | |
| Rat monoclonal antibody raised against native F10. | |
| In PBS (50% glycerol) | |
| Cf10/fX | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| This antibody recognizes mouse factor X. | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| F10 | |
| F10 | |
| Native purified Mouse F10. | |
| RUO | |
| 14058 | |
| Mouse | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto