missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASAL2 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Product Code. 18401633 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18401633 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18401633 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP119150V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RASAL2 Polyclonal antibody specifically detects RASAL2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RASAL2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 405
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias MGC129919, NGAP, ras GTPase-activating protein nGAP, Ras protein activator like 1, RAS protein activator like 2, RAS protein activator-like 2
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 888 and 938 of human RAS protein activator like 2 using the numbering given in entry NP_004832.1 (GeneID 9462).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9462
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.