missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAR alpha/NR1B1 Antibody (2D2), Novus Biologicals™

Código de producto. 18324459 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18324459 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18324459 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00005914M03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RAR alpha/NR1B1 Monoclonal antibody specifically detects RAR alpha/NR1B1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen RAR alpha/NR1B1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 2D2
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_000955
Gene Alias alpha polypeptide, RAR-alpha, retinoic acid receptor, alpha
Host Species Mouse
Immunogen RARA (NP_000955, 315 a.a. ~ 424 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. QLLPLEMDDAETGLLSAICLICGDRQDLEQPDRVDMLQEPLLEALKVYVRKRRPSRPHMFPKMLMKITDLRSISAKGAERVITLKMEIPGSMPPLIQEMLENSEGLDTLS
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Vision
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5914
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.