missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rapidosept, TRC

Product Code. 30427924
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30427924 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30427924 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCR12450010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Molecular Formula C7 H6 Cl2 O
Quantity 10 g
Synonym (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept
InChI Formula InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
SMILES OCc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC Name (2,4-dichlorophenyl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 177.03
Formula Weight 175.9796
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.