missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rap2A Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Code produit 18410447 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18410447 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18410447 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP224574JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Rap2A Polyclonal antibody specifically detects Rap2A in Human, Mouse, Canine, Chicken, Equine, Opossum, Primate, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Rap2A
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias KREV, K-REV, RAP2, RAP2, member of RAS oncogene family (K-rev), RAP2A, member of RAS oncogene family, ras-related protein Rap-2a, RbBP-30
Host Species Rabbit
Immunogen A portion of amino acids 140-183 of human RAP2A was used as the immunogen for the antibody.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5911
Target Species Human, Mouse, Canine, Chicken, Equine
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.