missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Raf-1 Rabbit anti-Human, Clone: S05-9B1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18344715 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18344715 25 μg 25µL
18383685 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18344715 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP31488025UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Raf-1 Monoclonal antibody specifically detects Raf-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Raf-1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone S05-9B1
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 ug/ml, Immunofluorescence 20 ug/ml
Formulation 50nM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gene Alias cRaf, c-Raf, CRAFraf proto-oncogene serine/threonine protein kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, NS5, Proto-oncogene c-RAF, RAF, RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase, Raf-1Oncogene RAF1, v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human Raf-1 (Uniprot#: P04049)
Purification Method Affinity purified
Quantity 25 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cancer, mTOR Pathway, Neuroscience, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5894
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.