missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Radiprodil, MedChemExpress
Beskrivning
Radiprodil (RGH-896) is an orally active and selective NMDA NR2B antagonist. A potential therapeutic agent in treatment of neuropathic pain and possibly other chronic pain conditions.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Radiprodil |
| CAS | 496054-87-6 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H20FN3O4 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | RGH-896 |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (629.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C2NC(OC2=C1)=O)C(N3CCC(CC4=CC=C(F)C=C4)CC3)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 397.4 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?