missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Radafaxine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Radafaxine hydrochloride (GW-353162A) is a DAT (dopamine transporter) and NET(norepinephrine transporter) transporters inhibitor, and nAChR family modulator.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Radafaxine hydrochloride |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 106083-71-0 |
| Color | White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C13H19Cl2NO2 |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | GW-353162A BW-306U |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 38 mg/mL (130.05 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (114.07 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?