missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAD52 Rabbit anti-Human, Clone: 7H5K0, Novus Biologicals™

Code produit 18398896
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18398896 100 μg 100µL
18305852 20 μg 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18398896 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP316584100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

RAD52 Monoclonal antibody specifically detects RAD52 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen RAD52
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 7H5K0
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Gene Alias DNA repair protein RAD52 homolog, RAD52 (S. cerevisiae) homolog, RAD52 homolog (S. cerevisiae), recombination protein RAD52, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.23
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 319-418 of human RAD52 (P43351).
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Breast Cancer, DNA Repair, Homologous Recombination
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5893
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.