missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rad23 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3B7T9, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Rad23 Monoclonal antibody specifically detects Rad23 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Rad23 |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 3B7T9 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 |
| Gene Alias | hHR23A, HR23A |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human Rad23 (P54725). |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?