missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Rac)-BAY1238097, MedChemExpress

Product Code. 16467337
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16467337

Brand: Medchem Express HY112316B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress (Rac)-BAY1238097 is a BET inhibitor, with an IC50 of 1.02 μM for BRD4. Used in cancer research.

(Rac)-BAY1238097 is a BET inhibitor, with an IC50 of 1.02 μM for BRD4. Used in cancer research.

Spezifikation

Chemical Name or Material (Rac)-BAY1238097
CAS 1564268-19-4
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H33N5O3
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : 150 mg/mL (332.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1N(C(NC)=O)N=C(C2=CC=C(N3CCN(C)CC3)C=C2)C4=CC(OC)=C(OC)C=C4C1
Molecular Weight (g/mol) 451.56
Formula Weight 451.56
Percent Purity 99.73%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt