missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RABGAP1L Antibody (2D3), Novus Biologicals™

Product Code. 18382349 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18382349 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18382349 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00009910M05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RABGAP1L Monoclonal antibody specifically detects RABGAP1L in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RABGAP1L
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 2D3
Conjugate Unconjugated
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_055672
Gene Alias DKFZp686E1450, FLJ58037, FLJ79118, heart, liver (HLL), HHLFLJ79254, RAB GTPase activating protein 1-like, rab GTPase-activating protein 1-like, TBC1 domain family, member 18, TBC1D18
Host Species Mouse
Immunogen RABGAP1L (NP_055672.3, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MEVRASLQKVSGSSDSVATMNSEEFVLVPQYADDNSTKHEEKPQLKIVSNGDEQLEKAMEEILRDSEKRPSSLLVDCQSSSEISDHSFGDIPASQTNKPSLQLILDPSNT
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9910
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.