missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF185 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ZNF185.
Marke: Abnova PAB19969.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZNF185 encodes a LIM-domain zinc finger protein. These proteins are thought to be involved in protein-protein interactions.[supplied by OMIM
Sequence: PADPSTPEQQNSPSGSEQFVRRESCTSRVRSPSSCMVTVTVTATSEQPHIYIPAPASELDSSSTTKGILFVKEYVNASEVSSGKPVSARYSNVSSIEDSFAMEKKPPCGSTSpezifikation
| ZNF185 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant ZNF185. | |
| In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| ZNF185 | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids of human ZNF185. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| ZNF185 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 7739 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur