missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPTE Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TPTE.
Marke: Abnova PAB1757.400uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| TPTE | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TPTE. | |
| In PBS (0.09% sodium azide) | |
| PTEN2 | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 7179 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| TPTE | |
| TPTE | |
| A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to N-terminus of human TPTE. | |
| 400 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur