missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TLR5 Rabbit anti-Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Tlr5.
Marca: Abnova PAB3552.400uL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| TLR5 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Tlr5. | |
| In PBS (0.09% sodium azide) | |
| Tlr5 | |
| A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to C-terminus of mouse Tlr5. | |
| 400 μL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:50-100) Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Tlr5 | |
| Rabbit | |
| Protein G purification | |
| RUO | |
| 53791 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto