missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SVOPL, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SVOPL.
Brand: Abnova PAB21004.100uL
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sequence: PESARFNVSTGNTRAALATLERVAKMNRSVMPEGKLVEPVLEKRGRFADLLDAKYLRTTLSpecifications
| SVOPL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SVOPL. | |
| In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| MGC46715 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 136306 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| SVOPL | |
| SVOPL | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids of human SVOPL. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering