missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNIP, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Product Code. 16143560
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
16143560 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16143560 Fournisseur Abnova Code fournisseur PAB20487.100uL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SNIP.

Sequence: NDLEKSVEKIQRDVSHNHRLVPGPELEEKALVLKQLGETLTELKAHFPGLQSKMRVVLRVEVEAVKFLKEEPQRLDGLLKRCRGVTDTLAQIRR

Spécification

Antigen SNIP
Applications Immunohistochemistry (PFA fixed)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Description Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SNIP.
Dilution Immunohistochemistry (1:20-1:50) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulation In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gene SNIP
Gene Alias KIAA1684
Gene Symbols SNIP
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids of human SNIP.
Purification Method Antigen affinity purification
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 80725
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.