missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PARP12, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant PARP12.
Brand: Abnova PAB20225.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: AATLKFQAGKHNYELDFKAFVQKNLVYGTTKKVCRRPKYVSPQDVTTMQTCNTKFPGPKSIPDYWDSSALPDPGFQKITLSSSSEEYQKVWNLFNRTLPFYFVQKIERVQNLALWEVYQWQKGQMQKQNGGSpezifikation
| PARP12 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant PARP12. | |
| In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| FLJ22693/MST109/MSTP109/PARP-12/ZC3H1/ZC3HDC1 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 64761 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
| Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| PARP12 | |
| PARP12 | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids of human PARP12. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur