missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PAPPA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody rasied against synthetic peptide of PAPPA2.
Marke: Abnova PAB19327.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| PAPPA2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1 ug/mL) Immunocytochemistry (10 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| PAPPA2 | |
| PAPPA2 | |
| A synthetic peptide corresponding to 15 amino acids near N-terminus of human PAPPA2. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
| ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| Rabbit polyclonal antibody rasied against synthetic peptide of PAPPA2. | |
| In PBS (0.02% sodium azide) | |
| PAPP-A2/PAPPE/PLAC3 | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purification | |
| RUO | |
| 60676 | |
| Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur