missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PAK1/PAK2/PAK3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PAK1/PAK2/PAK3.
Marca: Abnova PAB18203.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| PAK1/PAK2/PAK3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (1:50-1:100) ELISA (1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| MGC130000/MGC130001/PAKalpha | |
| Rabbit | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 5058/5062/5063 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| 1 mg/mL | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PAK1/PAK2/PAK3. | |
| In PBS, 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| PAK1 | |
| A synthetic peptide corresponding to human PAK1/PAK2/PAK3. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| This antibody is specific to PAK1/PAK2/PAK3. | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido