missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MRGF Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MRGF.
Marca: Abnova PAB16239.50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| MRGF | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MRGF. | |
| In PBS (0.09% sodium azide) | |
| MRGF | |
| A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to human MRGF. | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| C-terminal cytoplasmic domain of human . | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (10 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| MRGF | |
| Rabbit | |
| Immunoaffinity purification | |
| RUO | |
| 116535 | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido