missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Mouse IgG F(ab')2 Secondary Antibody, DyLight 550 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Product Code. 18433727 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18433727 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18433727 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP172782R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG F(ab')2 Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab')2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG F(ab')2
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 550
Formulation 50mM Sodium Borate
Host Species Rabbit
Immunogen Mouse IgG F(ab')2 fragment
Purification Method Multi-step
Quantity 0.5 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Primary or Secondary Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.