missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPK1/MAPK3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MAPK1/MAPK3.
Brand: Abnova PAB26775.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: T-E-Yp-V-ASpezifikation
| MAPK1/MAPK3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:500-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| ERK/ERK2/ERT1/MAPK2/P42MAPK/PRKM1/PRKM2/p38/p40/p41/p41mapk | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5594/5595 | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MAPK1/MAPK3. | |
| In PBS, 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| MAPK1 | |
| A synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y204 of human MAPK3/MAPK1. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur