missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COPG, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant COPG.
Brand: Abnova PAB23180.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: VKQPEKVAATRQEIFQEQLAAVPEFRGLGPLFKSSPEPVALTESETEYVIRCTKHTFTNHMVFQFDCTNTLNDQTLENVTVQMEPTESpezifikation
| COPG | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant COPG. | |
| In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| Q9Y678 | |
| COPG | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids of human COPG. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (1:50-1:200) Western Blot (1:250-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| COPG | |
| COPG1/FLJ21068 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 22820 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur