missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R-Spondin 3 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18408446 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18408446 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18408446 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281849G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

R-Spondin 3 Polyclonal antibody specifically detects R-Spondin 3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen R-Spondin 3
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 488
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CRISTIN1, FLJ14440, hPWTSR, hRspo3, Protein with TSP type-1 repeat, PWTSR, Roof plate-specific spondin-3, R-spondin 3 homolog (Xenopus laevis), R-spondin-3, Thrombospondin type-1 domain-containing protein 2, thrombospondin, type I, domain containing 2, THSD2
Host Species Rabbit
Immunogen R-Spondin 3 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human R-Spondin 3. The immunogen is located within amino acids 200 - 250 of R-Spondin 3. Amino Acid Squence: KGERGKKGRERKRKKPNKG
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84870
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.