missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 1020719-69-0 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C10 2H4 H7 N3 O |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | 2,3'-Bipyridine-2',4',5',6'-d4, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (RS)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4, (R,S)-N-Nitrosoanatabine D4 (pyridinyl D4), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine-2',4',5',6'-d4 (ACI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/i3D,4D,6D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C2CC=CCN2N=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC Name | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl)pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.24 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?