missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 (10 ug/ml in Acetonitrile), TRC

Código de producto. 30407056
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1x15 mL
Tamaño de la unidad:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30407056 1x15 mL 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30407056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT07741X15ML
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4
CAS 1020719-68-9
Molecular Formula C10 2H4 H9 N3 O
Quantity 1x15 mL
Synonym Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, 5-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4), (RS)-N-Nitrosoanabasine D4 (pyridinyl D4)
InChI Formula InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC Name 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 195.25
Formula Weight 195.131
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 μg/mL
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.