missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse Adenosine A3 R (NP_033761) VersaClone cDNA
Description
The Mouse Adenosine A3 R (NP_033761) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Adenosine A3 R, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Adenosine A3 R insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Order Info
Ships at ambient temperature.
Specifications
Spécification
| Gene | mADORA3 |
| Accession Number | NP_033761 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 972bp |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Mouse |
| Quantity | 10 μg |
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?