missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human FCRL5/FcRH5 (AAK93971) VersaClone cDNA
Beschreibung
The Human FCRL5/FcRH5 (AAK93971) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for FCRL5/FcRH5/IRTA2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The FCRL5/FcRH5/IRTA2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene | hFCRL5 |
| Accession Number | AAK93971 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 2946bp |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Quantity | 10 μg |
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?