missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Cardiotrophin-1/CT-1 Protein

Product Code. 18319447
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18319447 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18319447 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 612CD050

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human Cardiotrophin-1 (CT-1) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Cardiotrophin-1 (CT-1) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Formulation Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Gene ID (Entrez) 1489
Molecular Weight (g/mol) 21 kDa
Name Cardiotrophin-1/CT-1
Quantity 50 μg
Source E. coli-derived human Cardiotrophin-1/CT-1 protein Ser2-Ala201
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.