missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-4-isobutyl-1-(((3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl)pyrrolidin-2-one (Alpha/Beta mixture), TRC

Product Code. 30391938
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30391938 1 mg 1mg
30396087 2.5 mg 2.5mg
30402417 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30391938 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI7801301MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

Molecular Formula C14H25NO6
Molecular Weight (g/mol) 303.35
Synonym 1-deoxy-1-[(4R)-4-(2-methylpropyl)-2-oxo-1-pyrrolidinyl]-D-Tagatopyranose, PD 310806
SMILES OC([C@H]1O)(OC[C@@H](O)[C@@H]1O)CN2C[C@H](CC(C)C)CC2=O

Spezifikation

Quantity 1 mg
Chemical Name or Material (R)-4-isobutyl-1-(((3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl)pyrrolidin-2-one (alpha/beta mixture)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.