missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quinapril hydrochloride, 98%

Codice prodotto. 15494399
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15494399 100 mg 100mg
15474399 1 g 1g
15484399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15494399 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61913.MC
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Formats

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Angiotensin-converting enzyme inhibitor | CAS: 82586-55-8 | C25H31ClN2O5 | 474.982 g/mol

Angiotensin-converting enzyme inhibitor

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 82586-55-8
Molecular Formula C25H31ClN2O5
Molecular Weight (g/mol) 474.982
MDL Number MFCD00889215
InChI Key IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
Synonym quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren
PubChem CID 54891
ChEBI CHEBI:8714
IUPAC Name (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl

Specifica

Melting Point 120°C to 130°C
Color White
Quantity 100 mg
Merck Index 14,8051
Formula Weight 474.99
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Quinapril hydrochloride

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.