missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quinaldic Acid Sodium Salt, TRC

Product Code. 30418142
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
500 mg
2.5 g
Unit Size:
2.5g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30418142 2.5 g 2.5g
30409752 500 mg 500mg
30409608 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30418142 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCQ5850082.5G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 16907-79-2
Molecular Formula C10H6NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 195.15
IUPAC Name sodium;quinoline-2-carboxylate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc2ccccc2n1

Specifications

Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H7NO2.Na/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9;/h1-6H,(H,12,13);/q;+1/p-1
Formula Weight 195.0296
Chemical Name or Material Quinaldic Acid Sodium Salt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.