Learn More
Quickfit™ Polyacetal Joint Clamp
Artikelnummer. 11372015
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Dark Blue
missing translation for 'unitSize'
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11372015
missing translation for 'mfr': Quickfit KS19
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Clips are color coded for easy identification
  • For retaining glassware having Quickfit™ spherical joints
  • Manufactured from polyacetal
  • Can considerably reduce the need for clamping
  • Easy to fit and remove
  • Can be used at temperatures up to 80°C
  • Clips are color coded for easy identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantity 5/Pk.
Type Joint Clamp
Material Polyacetal
Color Dark Blue
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt