missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quickfit™ Female Spherical Ball Joint
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Joint Size:
S13
S19
S29
S35
S41
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Pack of 5
Descripción
For use with male ball joints MS:
- Female cup joints precision manufactured to the highest standards
- Spherical joints are manufactured with an approximate shank length of 100mm
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Female Spherical Ball Joint |
| Joint Size | S29 |
| Thickness (English) Wall | 0.1in. |
| Thickness (Metric) Wall | 2.5mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido