missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Quercetin, MedChemExpress
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Quercetin, a natural flavonoid, is a stimulator of recombinant SIRT1 and also a PI3K inhibitor with IC50 of 2.4 μM, 3.0 μM and 5.4 μM for PI3K γ, PI3K δ and PI3K β, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Quercetin |
| CAS | 117-39-5 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H10O7 |
| Quantity | 1 g |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.86 mM) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (55.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 302.24 |
| Formula Weight | 302.24 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering