missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyruvate Kinase Antibody (OTI1H4) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Product Code. 30689371 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30689371 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30689371 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP344636MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Pyruvate Kinase Monoclonal antibody specifically detects Pyruvate Kinase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Pyruvate Kinase
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone OTI1H4
Conjugate mFluor Violet 500 SE
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias PKM, PKM2
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human PKLR (NP_000289) produced in HEK293T cell.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.